2,6-Dibrom-4-chloranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 89.9 EUR
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibrom-4-chloranilin 97%
2,6-Dibrom-4-chloranilin
Formel: C₆H₄Br₂ClN
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051750
CAS-Nummer: 874-17-9