2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile
OR26855-25G OR26855-5G OR26855-100G
APOSOR26855-25GEA 58 EUR
APOSOR26855-25G APOSOR26855-5G APOSOR26855-100G
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238591
CAS-Nummer: 58537-99-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III