3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 24.8 EUR
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221716
CAS-Nummer: 4198-90-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III