3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dibutoxycyclobuten-3,4-dion, Dibutylquadrat, Dibutylsquarat, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäuredibutylester, Quadratsäuredibutylester
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 145 EUR
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Siedepunkt: 155…158 °C
Dichte: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037150
CAS-Nummer: 2892-62-8