4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Brom-2-methylbenzolsulfochlorid, 4-Brom-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid
OR26859-1G OR26859-25G OR26859-5G
APOSOR26859-1GEA 62.5 EUR
APOSOR26859-1G APOSOR26859-25G APOSOR26859-5G
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molecular Weight: 269,55 g/mol
Siedepunkt: 164 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219927
CAS-Nummer: 139937-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III