2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2687-1G
OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2687-1G
APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 102…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941301 CAS-Nummer: 69999-16-2 |