4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 168 EUR
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₃
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05257026
CAS-Nummer: 5367-65-7