4'-Brom-2-chloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-Bromophenyl)-2-chloroacetamide, N1-(4-bromophenyl)-2-chloroacetamide
OR26967-10G
OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA
186
EUR
APOSOR26967-10G
APOSOR26967-5G
4'-Brom-2-chloracetanilid
4'-Brom-2-chloracetanilid
Formel:
C₈H₇BrClNO Molecular Weight: 248.5043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018903 CAS-Nummer: 2564-02-5 |