4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(tert-Butyl)-2,6-dimethylaniline
OR27022-5G
APOSOR27022-5GEA
134
EUR
APOSOR27022-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline
Formel:
C₁₂H₁₉N Molecular Weight: 177,29 g/mol Siedepunkt: 96 °C/1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052181 CAS-Nummer: 42014-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |