N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27025-1G OR27025-10G OR27025-5G
APOSOR27025-1GEA 29 EUR
APOSOR27025-1G APOSOR27025-10G APOSOR27025-5G
N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 33560-47-3