2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dichloropyridine-4-carbonyl chloride
OR27043-10G
OR27043-5G
OR27043-1G
APOSOR27043-10GEA
484
EUR
APOSOR27043-10G
APOSOR27043-5G
APOSOR27043-1G
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₃NO Molecular Weight: 210,45 g/mol Siedepunkt: 140 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 25 °C Dichte: 1,537 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052639 CAS-Nummer: 42521-08-4 UN: 3265 ADR: 8,III |