3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulphanylisonicotinate
OR27079-5G OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA 345 EUR
APOSOR27079-5G APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Molecular Weight: 222,27 g/mol
Schmelzpunkt: 213…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052275
CAS-Nummer: 56891-69-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III