2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27090-100G
OR27090-5G
OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA
0
EUR
APOSOR27090-100G
APOSOR27090-5G
APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel:
C₈H₆Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 82…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052631 CAS-Nummer: 91591-63-8 |