Methyl-5-methylsalicylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
OR27143-25G
APOSOR27143-25GEA 226 EUR
APOSOR27143-25G
Methyl-5-methylsalicylat 98%
Methyl-5-methylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,1700 g/mol
Siedepunkt: 242 °C
Dichte: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016485
CAS-Nummer: 22717-57-3