4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 0 EUR
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formel: C₆H₄BrCl₂N
Siedepunkt: 118 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052637
CAS-Nummer: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III