Methyl-5-chlorsalicylat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate

OR27154-25G
APOSOR27154-25GEA 21.9 EUR
APOSOR27154-25G
Methyl-5-chlorsalicylat 98%
Methyl-5-chlorsalicylat
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,60 g/mol
Schmelzpunkt: 44…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016461
CAS-Nummer: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR