6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27159-1G OR27159-5G OR27159-10G
APOSOR27159-1GEA 121 EUR
APOSOR27159-1G APOSOR27159-5G APOSOR27159-10G
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Formel: C₇H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00125033
CAS-Nummer: 61977-29-5