4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 29 EUR
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052695
CAS-Nummer: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III