5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 115 EUR
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Siedepunkt: 142…144 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00512786
CAS-Nummer: 1822-94-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR