4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 0 EUR
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀O₃S
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00444612
CAS-Nummer: 66-39-7