2,5-Diiodthiophen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 EUR
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodthiophen 99%
2,5-Diiodthiophen
Formel: C₄H₂I₂S
Molecular Weight: 335.93 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014525
CAS-Nummer: 625-88-7
EINECS: 210-915-9