2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR27359-1G
APOSOR27359-1GEA 62.5 EUR
APOSOR27359-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, technische Qualität
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,21 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052978
CAS-Nummer: 50800-92-5
UN: 3259
ADR: 8,III