2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27364-1G OR27364-250MG
APOSOR27364-1GEA 0 EUR
APOSOR27364-1G APOSOR27364-250MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Siedepunkt: 63…64 °C/0,01mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00125355
CAS-Nummer: 116853-97-5
UN: 3265
ADR: 8,III