Methyl-5,6-dichlornicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5,6-dichloronicotinate
OR27409-25G
APOSOR27409-25GEA
120
EUR
APOSOR27409-25G
Methyl-5,6-dichlornicotinat 97%
Methyl-5,6-dichlornicotinat
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00125367 CAS-Nummer: 56055-54-0 |