Methyl-5-bromnicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27415-100G
OR27415-25G
OR27415-5G
APOSOR27415-100GEA
55.1
EUR
APOSOR27415-100G
APOSOR27415-25G
APOSOR27415-5G
Methyl-5-bromnicotinat
Methyl-5-bromnicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173668 CAS-Nummer: 29681-44-5 |