4-Hydroxynicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27431-1G OR27431-5G OR27431-10G
APOSOR27431-1GEA 23.2 EUR
APOSOR27431-1G APOSOR27431-5G APOSOR27431-10G
4-Hydroxynicotinsäure 97%
4-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Schmelzpunkt: 256…259 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040286
CAS-Nummer: 609-70-1
EINECS: 210-197-7