3,6-Dibrompyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2744-25G OR2744-5G OR2744-100G
APOSOR2744-25GEA 68.3 EUR
APOSOR2744-25G APOSOR2744-5G APOSOR2744-100G
3,6-Dibrompyridazin
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Molecular Weight: 237,88 g/mol
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233947
CAS-Nummer: 17973-86-3