3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Carbaldehyd-2,6-dibromphenol
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 29 EUR
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 98%
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 279,92 g/mol
Schmelzpunkt: 181…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016980
CAS-Nummer: 2973-77-5