2-Brom-6-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 60.9 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Brom-6-nitrotoluol
2-Brom-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/3,3mmHg
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009792
CAS-Nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4