3,3'-Dibrom-2,2'-bithiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibrom-2,2'-bithiophen
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel: C8H4Br2S2
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114806
CAS-Nummer: 51751-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III