5-Aminoindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Indolamin, Indol-5-ylamin, 5-Amino-1H-indol
OR27517-1G
OR27517-5G
APOSOR27517-1GEA
21.9
EUR
APOSOR27517-1G
APOSOR27517-5G
5-Aminoindol
5-Aminoindol
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 190 Schmelzpunkt: 130…134 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005679 CAS-Nummer: 5192-03-0 EINECS: 225-977-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...