Methyl-4-amino-3-chlor-5-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
OR2752-1G OR2752-5G
APOSOR2752-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2752-1G APOSOR2752-5G
Methyl-4-amino-3-chlor-5-nitrobenzoat
Methyl-4-amino-3-chlor-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇ClN₂O₄
Molecular Weight: 230.6052 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842615
CAS-Nummer: 863886-04-8