2-Aminobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Anilin-2-sulfonsäureamid, 2-Aminobenzolsulfonsäureamid
OR27532-25G
OR27532-5G
OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA
105
EUR
APOSOR27532-25G
APOSOR27532-5G
APOSOR27532-1G
2-Aminobenzolsulfonamid 98%
2-Aminobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol Schmelzpunkt: 153…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007932 CAS-Nummer: 3306-62-5 EINECS: 221-988-1 |