4-Iodbutylacetat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäure(4-iodbutyl)ester
OR27557-10G
APOSOR27557-10GEA 59.6 EUR
APOSOR27557-10G
4-Iodbutylacetat 96%
4-Iodbutylacetat
Formel: C₆H₁₁IO₂
Molecular Weight: 242,06 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C/5,5mmHg
Dichte: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010664
CAS-Nummer: 40596-44-9