6-Bromveratraldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
OR27568-100G
OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA
109
EUR
APOSOR27568-100G
APOSOR27568-25G
6-Bromveratraldehyd
6-Bromveratraldehyd
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 148…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003301 CAS-Nummer: 5392-10-9 |