Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2757-1G OR2757-250MG
APOSOR2757-1GEA 243 EUR
APOSOR2757-1G APOSOR2757-250MG
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₈H₇N₃O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842619
CAS-Nummer: 155087-15-3