1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 114 EUR
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formel: C₆H₇N₅
Schmelzpunkt: 268…270 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00128302
CAS-Nummer: 5334-99-6