2,6-Dimethyl-4-pyron
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-on, 2,6-Dimethyl-γ-pyron
OR27582-100G
APOSOR27582-100GEA
140
EUR
APOSOR27582-100G
2,6-Dimethyl-4-pyron
2,6-Dimethyl-4-pyron
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C Schmelzpunkt: 132…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006579 CAS-Nummer: 1004-36-0 EINECS: 213-719-1 |