6-Amino-5-bromnicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2759-1G OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2759-1G APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromnicotinonitril
6-Amino-5-bromnicotinonitril
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 194…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02102412
CAS-Nummer: 477871-32-2