Methyl-2,6-dihydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dihydroxybenzoesäuremethylester
OR27592-100G
APOSOR27592-100GEA 197 EUR
APOSOR27592-100G
Methyl-2,6-dihydroxybenzoat 98%
Methyl-2,6-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059619
CAS-Nummer: 2150-45-0