Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 37.7 EUR
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00729087
CAS-Nummer: 17449-76-2