3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 219 EUR
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₅
Schmelzpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836174
CAS-Nummer: 1664-10-4