5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR27641-1G OR27641-5G OR27641-10G
APOSOR27641-1GEA 102 EUR
APOSOR27641-1G APOSOR27641-5G APOSOR27641-10G
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 220,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00455053
CAS-Nummer: 30742-59-7