2-(Dimethylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
OR2768-1G
OR2768-5G
OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA
116
EUR
APOSOR2768-1G
APOSOR2768-5G
APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₂₀BN₃O₂ Molecular Weight: 249.12 g/mol Schmelzpunkt: 107…112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368238 CAS-Nummer: 1032759-30-0 |