7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27684-1G OR27684-5G
APOSOR27684-1GEA 79.9 EUR
APOSOR27684-1G APOSOR27684-5G
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
7-Methoxynaphthalen-1-ol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174,200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01314215
CAS-Nummer: 67247-13-6