Metacetamol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilid, N-Acetyl-3-aminophenol, Ethansäure(3-hydroxyphenyl)amid
OR27724-100G OR27724-25G OR27724-5G
APOSOR27724-100GEA 116 EUR
APOSOR27724-100G APOSOR27724-25G APOSOR27724-5G
Metacetamol
Metacetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002263
CAS-Nummer: 621-42-1