3-Amino-2-pyridincarbonsäure 97%, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
OR2780T-5G OR2780T-25G
APOSOR2780T-5GEA 34.8 EUR
APOSOR2780T-5G APOSOR2780T-25G
3-Amino-2-pyridincarbonsäure 97%, technische Qualität
3-Aminopicolinic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,126 g/mol
Schmelzpunkt: 218…222 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00090153
CAS-Nummer: 1462-86-8