2-Methoxyethylisothiocyanat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 77 EUR
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
2-Methoxyethylisothiocyanat 98+%
2-Methoxyethylisothiocyanat
Formel: C₄H₇NOS
Molecular Weight: 117.17 g/mol
Siedepunkt: 88…92 °C/24mmHg
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041126
CAS-Nummer: 38663-85-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III