6-Chlor-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
OR27855-100G
OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA
237
EUR
APOSOR27855-100G
APOSOR27855-25G
6-Chlor-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinamin 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₆ClN₃S Molecular Weight: 175,6400 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006088 CAS-Nummer: 1005-38-5 |