Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
OR27972-1G
OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA
29
EUR
APOSOR27972-1G
APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Formel:
C₁₃H₁₂O₃ Molecular Weight: 216,2326 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00220608 CAS-Nummer: 7163-25-9 |